Learn More
2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30986559
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986559 500 g
30982878 10 g
30984487 25 g
30984491 1 g
30982055 100 g
30973288 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30986559 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD140169500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide
CAS 38304-91-5
Formule moléculaire C9H15N5O
Numéro MDL MFCD00063409
Quantité 500 g
SMILES NC1=NC(N2CCCCC2)=CC(N)=[N+]1[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Pourcentage de pureté 95%