Learn More
2,6-Diamino-5-hydroxy-3-(phénylazo)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Diamino-5-hydroxy-3-(phenylazo)pyridine |
| CAS | 86271-56-9 |
| Formule moléculaire | C11 H11 N5 O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11N5O/c12-10-8(6-9(17)11(13)14-10)16-15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,17H,(H4,12,13,14)/b16-15- |
| SMILES | Nc1nc(N)c(cc1O)N=Nc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2,6-diamino-5-[(Z)-phenyldiazenyl]pyridin-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.24 |
| Poids de la formule | 229.0964 |