Learn More
2,6-Diaminopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497557 1 g 1g
11407567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15649.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1904-98-9
Formule moléculaire C5H6N6
Poids moléculaire (g/mol) 150.145
Numéro MDL MFCD00213668
Clé InChI MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
CID PubChem 30976
ChEBI CHEBI:40235
Nom IUPAC 7H-purine-2,6-diamine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diaminopurine
Point de fusion ∼302°C
Quantité 1 g
Beilstein 9624
Merck Index 14,2985
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Diaminopurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purine-2,6-diamine