Learn More
2,6-Diaminopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10544731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10544731 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10544731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295270050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diaminopurine
Note relative au nom 98%
CAS 1904-98-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 302°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H6N6
Numéro MDL MFCD00071537
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2987
Synonyme 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.38g/L water (20°C)
Clé InChI MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Nom IUPAC 7H-purine-2,6-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
CID PubChem 30976
ChEBI CHEBI:40235
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Diaminopurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.