Learn More
2,6-Dibromo-4-chlorophenol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromo-4-chlorophenol |
| CAS | 5324-13-0 |
| Formule moléculaire | C6H3Br2ClO |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Br2ClO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1Br |
| Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-chlorophenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.35 |
| Poids de la formule | 283.8239 |