Learn More
2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439190 5 g 5g
11449190 25 g 25g
11459190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15932.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 10546-65-3 | C9H11Br2N | 293.002 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10546-65-3
Formule moléculaire C9H11Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 293.002
Numéro MDL MFCD00015475
Clé InChI CJEBZUFROMNDEK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139184
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-propane-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Point de fusion 45°C to 47°C
Quantité 5 g
Synonyme 2,6-dibromo-4-isopropylaniline, 2,6-dibromo-4-methylethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-1-methylethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl, 2,6-dibromocumidine, 2,6-dibromo-cumidine, acmc-20ao9h, 2,6-dibromo-4-iso-propylaniline, 2,6-dibromo-4-propan-2-yl aniline, 2,6-dibromo-4-1-methylethyl aniline
Poids de la formule 293.01
Pourcentage de pureté 98%