Learn More
2,6-Dibromo-4-methylaniline, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31432491
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432491 25 g
31414430 5 g
31432187 500 g
31419219 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432491 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1048825g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-methylaniline
CAS 6968-24-7
Formule moléculaire C7H7Br2N
Numéro MDL MFCD00007641
Quantité 25 g
SMILES C1=C(C)C=C(C(=C1Br)N)Br
Poids moléculaire (g/mol) 264.95
Pourcentage de pureté 95%