Learn More
2,6-Dibromo-4-méthylaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433407 25 g 25g
11443407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17184.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline est utilisé comme réactif de couplage pour la détermination spectrophotométrique du carbaryl dans divers échantillons environnementaux. Il était également utilisé dans la préparation de 2-bromo-6-iodo-4-méthylaniline. Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline subit une réaction de couplage de Suzuki avec le 2-dihydroxyboryl-3-méthyl-2-cyclopentène-1-one lors de la synthèse des complexes dinucléaires de dichlorotitanium. Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline est également utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques, de colorants et d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6968-24-7
Formule moléculaire C7H7Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 264.948
Numéro MDL MFCD00007641
Clé InChI ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
CID PubChem 81427
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 25 g
Beilstein 2085782
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 264.96
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dibromo-4-methylaniline