Learn More
2,6-Dibromo-4-méthylaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline est utilisé comme réactif de couplage pour la détermination spectrophotométrique du carbaryl dans divers échantillons environnementaux. Il était également utilisé dans la préparation de 2-bromo-6-iodo-4-méthylaniline. Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline subit une réaction de couplage de Suzuki avec le 2-dihydroxyboryl-3-méthyl-2-cyclopentène-1-one lors de la synthèse des complexes dinucléaires de dichlorotitanium. Le 2,6-dibromo-4-méthylaniline est également utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques, de colorants et d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromo-4-methylaniline |
| Point de fusion | 72°C to 76°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2085782 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 264.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |