Learn More
2,6-dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15422058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422058 1 g 1g
15432058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55725.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88149-49-9
Formule moléculaire C7H4Br2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 334.92
Numéro MDL MFCD00153113
Clé InChI JBSWOEGXMADXOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy aniline, bromo riluzole impurity, 3,5-dibromo-4-aminotrifluoromethoxybenzene, 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 2-amino-1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy benzene, 2,6dibromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2,6-dibromo-4-trifluoro-methoxy aniline, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethoxy, pubchem10031
CID PubChem 2736797
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES NC1=C(Br)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Point de fusion 70°C to 74°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 334.92
Pourcentage de pureté 97%