Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzénamine, TRC
Code produit 30010314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010314 5 g 5g
30136504 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4262005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88149-49-9
Formule moléculaire C7H4Br2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 334.92
Synonyme 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMILES BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Quantité 5 g