Learn More
2,6-Dibromoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344534 10 g 10g
11334534 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01285.09
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 608-30-0 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
2,5-Dibromoaniline was used in the synthesis of 2,4,5-tribromoaniline1. It was also used as starting reagent in the regioselective synthesis of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-bromobenzothiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-dibromoaniline a été utilisée dans la synthèse de la 2,4,5-tribromoaniline1. Elle a également été utilisée comme réactif de départ dans la synthèse régiosélective de 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-bromobenzothiazole.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-30-0
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.92
Numéro MDL MFCD00007638
Clé InChI XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
CID PubChem 69098
Nom IUPAC 2,6-dibromoaniline
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromoaniline
Point de fusion 79°C to 83°C
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Odeur Characteristic
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2207094
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 250.93
Pourcentage de pureté 97%