Learn More
2,6-Dibromoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995201 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11995201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112700100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 608-30-0 | Molecular Formula: C6H5Br2N | Molecular Weight: 250.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-30-0
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.92
Numéro MDL MFCD00007638
Clé InChI XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
CID PubChem 69098
Nom IUPAC 2,6-dibromoaniline
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dibromoaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79.0°C to 84.0°C
Couleur Gris ou blanc à jaune
Point d’ébullition 262.0°C to 264.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H3NH2
Quantité 10 g
Beilstein 12, 659
Poids de la formule 250.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dibromoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.