Learn More
2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol, 93%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol |
| CAS | 84-59-3 |
| Formule moléculaire | C10H6Br2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00021473 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OC1=C2C=CC(Br)=C(O)C2=CC=C1Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.96 |
| Pourcentage de pureté | 93% |