Learn More
2,6-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352897 1 g 1g
11362897 5 g 5g
11372897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16134.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dibromonaphtalène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il réagit avec le bromure d’hexylmagnésium pour former le 2,6-dihexyl-naphtalène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13720-06-4
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD01026462
Clé InChI PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
CID PubChem 640591
Nom IUPAC 2,6-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromonaphthalene
Point de fusion 162°C to 167°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 285.97
Pourcentage de pureté 99%