Learn More
2,6-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15284764 25 g Flacon en verre 25g
15264764 1 g Flacon en verre -
15274764 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15284764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449340250
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13720-06-4
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD01026462
Clé InChI PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
CID PubChem 640591
Nom IUPAC 2,6-dibromonaphtalène
SMILES BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dibromonaphthalene
Point de fusion 162°C to 167°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 285.97
Pourcentage de pureté 99%