Learn More
2,6-dibromopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15488018
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15488018 5 g 5g
15478018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61468.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dibromopyrazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage de 2 à 4 °C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23229-25-6
Formule moléculaire C4H2Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.88
Numéro MDL MFCD09834804
Clé InChI JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
CID PubChem 20361700
Nom IUPAC 2,6-dibromopyrazine
SMILES BrC1=CN=CC(Br)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromopyrazine
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 237.88
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin