Learn More
2,6-Dibromopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10789395
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10789395 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10789395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01233DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dibromopyridine
CAS 626-05-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H3Br2N
Formule linéaire (C5H3N)Br2
Numéro MDL MFCD00006223
Quantité 1 g
Synonyme pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
Clé InChI FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromopyridine
Poids moléculaire (g/mol) 236.894
CID PubChem 12274
Poids de la formule 236.89
Pourcentage de pureté 97%