Learn More
2,6-Dibromopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458356
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458356 500 g 500g
11438356 25 g 25g
11448356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15397.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dibromopyridine est utilisée comme ligand chélateur tridenté et dans la formation de macrocycles contenant la fraction terpyridine. Elle est également utilisée pour produire de la 6-bromo-2-méthoxypyridine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-05-1
Formule moléculaire C5H3Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 236.894
Numéro MDL MFCD00006223
Clé InChI FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
CID PubChem 12274
Nom IUPAC 2,6-dibromopyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromopyridine
Point de fusion 117°C to 120°C
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair 213°C (415°F)
Odeur Recognizable
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 108922
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 236.9
Pourcentage de pureté 98%