Learn More
2,6-Dibromopyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromopyridine |
| CAS | 626-05-1 |
| Formule moléculaire | C5H3Br2N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | NSC 613 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccc(Br)n1 |
| Nom IUPAC | 2,6-dibromopyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.89 |
| Poids de la formule | 234.8632 |