Learn More
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide, TRC
Code produit 30138693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138693 1 g 1g
30132812 5 g 5g
17923105 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4255601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-45-1
Formule moléculaire C6H2Br2ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Synonyme 2,6-Dibromo-4-(chloroimino)-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinone Imine, 2,6-Dibromo-1,4-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 2,6-Dibromoquinone chlorimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimide, 2,6-Dibromoquinone chloroimine, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimine, 4-(Chloroimino)-2,6-dibromo-2,5-cyclohexadien-1-one, BQC reagent, N-Chloro-2,6-dibromoquinoneimine, NSC 528
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-chloroimino-cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES O=C1C(Br)=CC(=NCl)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Poids de la formule 296.8192