Learn More
2,6-Dibromoquinone, TRC
Code produit 30135916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135916 1 g 1g
17992355 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4256101G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19643-45-9
Formule moléculaire C6H2Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 265.89
Synonyme 2,6-Dibromo-p-benzoquinone, 2,6-Dibromo-1,4-benzoquinone, 2,6-Dibromo-p-benzoquinone, 2,6-Dibromobenzoquinone, 2,6-Dibromoquinone, NSC 294731, 2,6-Dibromo-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
SMILES O=C1C(Br)=CC(C=C1Br)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromoquinone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H2Br2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H