Learn More
2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372406 5 g 5g
11362406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06186.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5866-98-8 | Molecular Formula: C7H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 217.005 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5866-98-8
Formule moléculaire C7H2Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.005
Numéro MDL MFCD00051513
Clé InChI NSKVWZIEYFSHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-nitrobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,6-dichloro-3-nitro, acmc-1ala2, dichloronitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dichloro-3-nitorbenzonitirle, 2,6-bis chloranyl-3-nitro-benzenecarbonitrile
CID PubChem 4461932
Nom IUPAC 2,6-dichloro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 106°C to 109°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2113045
Poids de la formule 217.01
Pourcentage de pureté 98%