Learn More
2,6-dichloro-3-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498877 10 g 10g
11404070 5 g 5g
11408887 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20520.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 29682-46-0 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dichloro-3-nitrotoluène, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29682-46-0
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00024185
Clé InChI WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
CID PubChem 97155
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Point de fusion 53°C to 55°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2259855
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.03
Pourcentage de pureté 99%