Learn More
Acide 2,6-dichloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484597 1 g 1g
15494597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31956.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25922-41-2
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.01
Numéro MDL MFCD09743917
Clé InChI WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
CID PubChem 11680459
Nom IUPAC Acide 2,6-dichloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.01
Pourcentage de pureté 97%