missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de benzyle 2,6-Dichloro-3(trifluorométhyl), 97 %, Thermo Scientific™

Code produit 15487895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487895 1 g 1g
15497895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15487895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31792.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
Le bromure de 2,6-dichlorobenzyle est utilisé dans la préparation d’inhibiteurs puissants d’hydrolyse de l’époxyde. Jusqu’à présent, s’est montré efficace pour soulager l’hypotension chez les modèles murins déficients en lipopolysaccharides. Il est également utilisé dans la synthèse de médicaments anti-VIH basée sur des analogues de la diaryltriazine (DATA).

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1092461-07-8
Formule moléculaire C8H4BrCl2F3
Poids moléculaire (g/mol) 307.919
Numéro MDL MFCD11519349
Clé InChI OAKBDJKNTUNRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd
CID PubChem 57372370
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-dichloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)CBr)Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 307.93
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.