Learn More
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15434137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434137 1 g 1g
15444137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-13-6
Formule moléculaire C8H6Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 244.04
Numéro MDL MFCD11519352
Clé InChI NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
CID PubChem 57365252
Nom IUPAC [2,6-dichloro-3-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Indice de réfraction 1.5155
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 244.04
Pourcentage de pureté 97%