Learn More
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyle)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334386 1 g 1g
11344386 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20003.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55304-75-1 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55304-75-1
Formule moléculaire C6H2Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 215.98
Numéro MDL MFCD00042245
Clé InChI UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
CID PubChem 1810337
Nom IUPAC 2,6-dichloro-3-(trifluorométhyle)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Indice de réfraction 1.4845
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1570287
Poids de la formule 215.99
Pourcentage de pureté 98%