Learn More
2,6-Dichloro-3-(trifluorométhyle)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344386 250 mg 250mg
11334386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20003.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 55304-75-1 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55304-75-1
Formule moléculaire C6H2Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 215.98
Numéro MDL MFCD00042245
Clé InChI UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
CID PubChem 1810337
Nom IUPAC 2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Indice de réfraction 1.4845
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Beilstein 1570287
Poids de la formule 215.99
Pourcentage de pureté 98%