Learn More
2,6-Dichloro-4-(chlorométhyl)pyridine, Thermo Scientific™
Code produit 10758645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10758645 5 g -
10497622 250 mg 250mg
10141172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10758645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00840DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 101990-72-1
Formule moléculaire C6H4Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 196.455
Clé InChI UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
CID PubChem 2794626
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(chlorométhyl)pyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.46
Pourcentage de pureté 95%