Learn More
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10227130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227130 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294300100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-fluorophenol
Note relative au nom 99%
CAS 392-71-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49°C to 52°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3Cl2FO
Formule linéaire Cl2C6H2(F)OH
Numéro MDL MFCD00010675
Quantité 10 g
Synonyme phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Clé InChI BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-fluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 180.987
CID PubChem 94950
Poids de la formule 180.99
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Shiny Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.