Learn More
2,6-dichloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425697 100 g 100g
11494060 25 g 25g
11435697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24283.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire agricole, pharmaceutique et pour les colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-30-9
Formule moléculaire C6H4Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Numéro MDL MFCD00007677
Clé InChI BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
CID PubChem 7430
ChEBI CHEBI:27864
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-nitroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Point de fusion 185°C to 192°C
Point d’ébullition 130°C (2 mmHg)
Odeur Recognizable
Quantité 100 g
Beilstein 1459581
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitro