Få mere at vide
2,6-dichloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11494060 25 g 25g
11425697 100 g 100g
11435697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11494060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24283.14
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire agricole, pharmaceutique et pour les colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-30-9
Formule moléculaire C6H4Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Numéro MDL MFCD00007677
Clé InChI BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
CID PubChem 7430
ChEBI CHEBI:27864
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-nitroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Point de fusion 185°C to 192°C
Point d’ébullition 130°C (2 mmHg)
Odeur Recognizable
Quantité 25 g
Beilstein 1459581
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.