Learn More
2,6-Dichloro-4-nitroaniline (Dichloran), TRC
Code produit 30137730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137730 100 g 100g
17958439 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431750100G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-30-9
Formule moléculaire C6 H4 Cl2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.01
Synonyme Aniline, 2,6-dichloro-4-nitro- (6CI,8CI), 2,6-Dichloro-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2,6-dichloro-4-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 2,6-Dichloro-p-nitroaniline, 4-Nitro-2,6-dichloroaniline, AL 50, Allisan, Batran, Bortran, Botran, Botran 75B, Botran 75W, CNA, DCNA, DCNA (fungicide), Dichloran, Dichloran (amine fungicide), Dicloran, Ditranil, NSC 218, Resisan, U-2069
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-nitroaniline
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicloran
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Poids de la formule 205.965