Learn More
2,6-Dichloro-4-pyridineméthanol, TRC
Code produit 30385154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385154 5 g
30375701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4364355G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101990-69-6
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.02
Synonyme (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloropyrid-4-ylcarbinol
Nom IUPAC (2,6-dichloropyridine-4-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Poids de la formule 176.97