Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31341402
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31341402 1 g -
31340503 5 g -
31338913 250 mg 250mg
31337946 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31341402 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD102621g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 99479-66-0
Formule moléculaire C7H4Cl2F3NO
Numéro MDL MFCD00190128
Quantité 1 g
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 246.01
Pourcentage de pureté 95%