Learn More
2,6-dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Point de fusion | 31°C to 33°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.4981 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 246.02 |
| Pourcentage de pureté | 95% |