Learn More
2,6-dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11995221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11995221 5 g 5g
11985221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442300050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 99479-66-0
Formule moléculaire C7H4Cl2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 246.01
Numéro MDL MFCD00190128
Clé InChI FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
CID PubChem 688247
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 34°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre, solides à faible fusion ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement