Learn More
Acide 2,6-dichloro-4-(trifluorométhoxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11397039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397039 1 g 1g
11307049 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886502-90-5
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 275.00
Numéro MDL MFCD06660297
Clé InChI HJBCPDRNEWTQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid,2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy
CID PubChem 17750730
Nom IUPAC Acide 2,6-dichloro-4-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.01
Pourcentage de pureté 97%