Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948829
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948829 100 g
30935438 25 g
30947959 1 kg
30948010 500 g
30933240 5 g
30939132 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30948829 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10261100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 24279-39-8
Formule moléculaire C7H4Cl2F3N
Numéro MDL MFCD00052918
Quantité 100 g
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 230.01
Pourcentage de pureté 98%