Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30383928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383928 10 g
30381365 25 g
30375217 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43617010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24279-39-8
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 F3 N
Poids moléculaire (g/mol) 230.014
Synonyme Toluidine, 2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Poids de la formule 228.9673