Learn More
2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10293512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10293512 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10497242 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10293512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW01637CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 157021-61-9
Formule moléculaire C8H2Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.006
Numéro MDL MFCD00220879
Clé InChI NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
CID PubChem 2736870
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.01
Pourcentage de pureté 97%