Learn More
2,6-dichloro--(trifluorométhyl)nicotinonitrile,4-(trifluorométhyl)nicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10744583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744583 1 g Flacon en verre ambré 1g
10140702 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744583 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF03850DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13600-42-5
Formule moléculaire C7HCl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.99
Numéro MDL MFCD00084977
Clé InChI WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
CID PubChem 2736726
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(trifluorométhyle)pyridine-3-carbonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241
Pourcentage de pureté 97%