Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)phénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11480461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480461 1 g 1g
11490461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480461 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20013.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86398-94-9
Formule moléculaire C7H5Cl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 245.026
Numéro MDL MFCD00085001
Clé InChI FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrozine, 1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, pubchem4487, 3,5-dichloro-4-hydrazinobenzotrifluoride, 2,6-dichloro4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrazine
CID PubChem 688223
Nom IUPAC [2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NN)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Point de fusion 57°C to 61°C
Quantité 1 g
Beilstein 8319619
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 97%