Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10149032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10149032 10 g Flacon en verre ambré 10g
10715283 1 g Flacon en verre ambré 1g
10205624 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10149032 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06360EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175277-67-5
Formule moléculaire C6H3Cl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 231.00
Numéro MDL MFCD00173957
Clé InChI BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735898
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-amine
SMILES NC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
Poids de la formule 231
Pourcentage de pureté 97%