Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl |
| Poids de la formule | 231 |
| Pourcentage de pureté | 97% |