Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyle)pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Point d’ébullition | 70°C to 75°C (25 mmHg) |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN2810 |
| Poids de la formule | 215.99 |
| Pourcentage de pureté | 98% |