Learn More
2,6-dichloro-7-déazurine, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461329
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461329 5 g 5g
15451329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64227.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 90213-66-4 | C6H3Cl2N3 | 188.011 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90213-66-4
Formule moléculaire C6H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 188.011
Numéro MDL MFCD08059278
Clé InChI GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
CID PubChem 14116871
Nom IUPAC 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Point de fusion 247°C to 250°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide