Learn More
2,6-dichloro-7-méthylpurine, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-7-methylpurine |
| CAS | 2273-93-0 |
| Point de fusion | 192.0°C to 195.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H4Cl2N4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,6-dichloro-7-methyl-7h-purine, 7h-purine, 2,6-dichloro-7-methyl, purine, 2,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichlor-7-methyl-7h-purin, zlchem 60, pubchem9788, 5-26-11-00258 beilstein handbook reference, purine,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichloro-7-methyl-purin, 2,6-dichloro-7-methyl-purine |
| Clé InChI | HVMUWHZAZGTMJK-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |