Learn More
2,6-Dichloro-Alpha-(4-chlorophényl)-4-nitrobenzèneacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile |
| CAS | 103317-59-5 |
| Formule moléculaire | C14H7Cl3N2O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophényl)-2-(2,6-dichloro-4-nitrophényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.58 |
| Poids de la formule | 339.9573 |